4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-MBITC, 4-Methoxybenzylisothiocyanate
L12342.06
L12342.03
L12342.06EA
156
EUR
L12342.06
L12342.03
4-Methoxybenzyl isothiocyanate 94%
4-Methoxybenzyl isothiocyanate
Purity: 94%
CAS No.: 3694-57-3
Molecular Formula: C9H9NOS
Formula Weight: 179.24
Refractive Index: 1.5975
Odour: Irritating
Boiling Point: 132-133°/0.7mm
Beilstein Reference: 2089549
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041117
Fórmula:
C₉H₉NOS Ponto de ebulição: 132…133 °C (0,7 mmHg) Densidade: 1,150 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041117 Número CAS: 3694-57-3 ADR: 8,III |