Print…
4-Iodo-m-toluidine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
357800050 357800250 357801000
ACRO357800050EA 35.4 EUR
ACRO357800050 ACRO357800250 ACRO357801000
4-Iodo-m-toluidine 98%
4-Iodo-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈IN
Ponto de Fusão: 50…55 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01569451
Número CAS: 4949-69-3
Encomendar
Appearance Beige to light brown to dark grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
GC ≥97.5 %