4-Iodocumene ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Iodoisopropylbenzene, 1-Iodo-4-isopropylbenzene, 2-(4-Iodophenyl) propane
B25476.06
B25476.14
B25476.06EA
67.4
EUR
B25476.06
B25476.14
4-Iodocumene ≥97%
4-Iodocumene
Purity: 97%
CAS No.: 17356-09-1
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5780
Boiling Point: 236-238°
MDL No.: MFCD00013711
Fórmula:
C₉H₁₁I Ponto de ebulição: 236…238 °C Densidade: 1,525 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013711 Número CAS: 17356-09-1 EINECS: 241-384-1 |