Print…
1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27017.09 H27017.03
H27017.09EA 152 EUR
H27017.09 H27017.03
1-Heptyl-4-iodobenzene ≥98%
1-Heptyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 131894-91-2 Molecular Formula: C13H19I Formula Weight: 302.19 Flash Point: 120°(248°F) Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD07777084
Fórmula: C₁₃H₁₉I
Ponto de ebulição: 165 °C (10 mmHg)
Ponto de Inflamação: >120 °C (248 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07777084
Número CAS: 131894-91-2