2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A19884.06
A19884.14
A19884.06EA
108
EUR
A19884.06
A19884.14
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone ≥97%
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 98619-07-9
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 696642
Fórmula:
C₈H₇FO₂ Ponto de Fusão: 121…123 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00142713 Número CAS: 98619-07-9 |