ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2,2-Difluoroacetophenone, 2,2-Difluoro-1-phenylethanone, α,α-Difluoroacetophenone
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
H25750.03EA
135
EUR
H25750.03
H25750.MD
H25750.06
ω,ω-Difluoroacetophenone 95%
ω,ω-Difluoroacetophenone
Purity: 95%
CAS No.: 395-01-7
Molecular Formula: C8H6F2O
Formula Weight: 156.13
Refractive Index: 1.4955
Odour: Characteristic
Boiling Point: 53-54°/12mm
MDL No.: MFCD06246879
Fórmula:
C₈H₆F₂O Ponto de ebulição: 53…54 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 48…50 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD06246879 Número CAS: 395-01-7 |