Print…
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H31332.03 H31332.06
H31332.03EA 62.4 EUR
H31332.03 H31332.06
4-Nitro-o-toluic acid ≥97%
4-Nitro-o-toluic acid
Purity: 97% CAS No.: 1975-51-5 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Odour: Odourless Melting Point: 152-155° MDL No.: MFCD00210697
Fórmula: C₈H₇NO₄
Peso Molecular: 181.15 g/mol
Ponto de Fusão: 152…155 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00210697
Número CAS: 1975-51-5
EINECS: 217-828-5