4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W508454-100G
W508454-10KG
W508454-1KG
W508454-SAMPLE
SIALW508454-100GEA
114
EUR
SIALW508454-100G
SIALW508454-10KG
SIALW508454-1KG
SIALW508454-SAMPLE
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 115 °C |
Número MDL :
MFCD00008747 Número CAS: 498-02-2 EINECS: 207-854-5 Merck Index: 13,00746 |