Print…
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
102420250 102421000 102425000
ACRO102420250EA 36.3 EUR
ACRO102420250 ACRO102421000 ACRO102425000
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone 98%
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 295…300 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 112…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008747
Número CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Merck Index: 13,00746
Encomendar
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 116 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %