Print…
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
679704-1G 679704-5G
SIAL679704-1GEA 123 EUR
SIAL679704-1G SIAL679704-5G
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
3'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Número MDL : MFCD00182975
Número CAS: 6100-74-9