Print…
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
114995-25G 114995-5G
SIAL114995-25GEA 209 EUR
SIAL114995-25G SIAL114995-5G
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone, Sigma-Aldrich®
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 113 °C
Número MDL : MFCD00008731
Número CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3