Print…
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2'-Hydroxy-5'-Methoxyacetophenone, 2′-Hydroxy-5′-methoxyacetophenone
A19216.06 A19216.14
A19216.06EA 67.4 EUR
A19216.06 A19216.14
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone ≥99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 705-15-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-50° Beilstein Reference: 1239364 MDL No.: MFCD00008731
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008731
Número CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3