Print…
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
331240050 331240250
ACRO331240050EA 49.8 EUR
ACRO331240050 ACRO331240250
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone 99%
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 281 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 48…51 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Número MDL : MFCD00008731
Número CAS: 705-15-7
EINECS: 211-882-3
Encomendar
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 51 °C
GC ≥98.5 %