Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylisocyanate, 1-Chloro-4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzene
309130050 309130250
ACRO309130050EA 80.1 EUR
ACRO309130050 ACRO309130250
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Fórmula: C₈H₃ClF₃NO
Peso Molecular: 221.57 g/mol
Ponto de ebulição: 86…90 °C (14 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…37 °C
Ponto de Inflamação: 99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013874
Número CAS: 327-78-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Encomendar
Appearance White to yellow Powder and/or chunks or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 37 °C
GC ≥97.5 %