2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L11645.03
L11645.06
L11645.03EA
31.4
EUR
L11645.03
L11645.06
2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate ≥97%
2-Chloro-6-methylphenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 40398-01-4
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5570
Boiling Point: 79-80°/2mm
Beilstein Reference: 2690768
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037030
Fórmula:
C₈H₆ClNO Peso Molecular: 167.59 g/mol Ponto de ebulição: 79…80 °C (2 mmHg) Densidade: 1.231 Ponto de Inflamação: 107 °C (224 °F) |
Número MDL :
MFCD00037030 Número CAS: 40398-01-4 ADR: 6.1 II |