Print…
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-(4-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
H26373.03 H26373.06 H26373.14
H26373.03EA 77.1 EUR
H26373.03 H26373.06 H26373.14
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone ≥97%
4'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Purity: 97% CAS No.: 151945-84-5 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 MDL No.: MFCD04115858
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115858
Número CAS: 151945-84-5
EINECS: None