Print…
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, α-Chloro-4-fluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(4-fluorophenyl)ethanone, Chloromethyl p-fluorophenyl ketone, 4-Fluorophenacyl chloride, 2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
B22188.14 B22188.22 B22188.36
B22188.14EA 29.1 EUR
B22188.14 B22188.22 B22188.36
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone ≥99%
2-Chloro-4'-fluoroacetophenone
Purity: 99% CAS No.: 456-04-2 Molecular Formula: C8H6ClFO Formula Weight: 172.59 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 247° Beilstein Reference: 637860 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00011652
Fórmula: C₈H₆ClFO
Peso Molecular: 172.59 g/mol
Ponto de ebulição: 247 °C
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011652
Número CAS: 456-04-2
EINECS: 207-256-4
UN: 3261
ADR: 8 II