Print…
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
C1283-25G C1283-500G C1283-100G
TCIAC1283-25GEA 22 EUR
TCIAC1283-25G TCIAC1283-500G TCIAC1283-100G
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Fórmula: C₈H₆Cl₂O
Peso Molecular: 189.04 g/mol
Ponto de ebulição: 276
Número MDL : MFCD00053224
Número CAS: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&vid=75d0ac0ad3dc1487cef0dd58d672c6f53d692726&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency