Print…
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Amino-3,5-dibromotoluene, 2,6-Dibromo-4-methylaniline
A17184.14 A17184.22
A17184.14EA 57 EUR
A17184.14 A17184.22
2,6-Dibromo-p-toluidine ≥98%
2,6-Dibromo-p-toluidine
Purity: 98+% CAS No.: 6968-24-7 Molecular Formula: C7H7Br2N Formula Weight: 264.96 Melting Point: 72-76° Beilstein Reference: 2085782
Fórmula: C₇H₇Br₂N
Ponto de ebulição: 296 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 72…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007641
Número CAS: 6968-24-7
EINECS: 230-182-9