Print…
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
137470250 137470050
ACRO137470250EA 65.2 EUR
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Bromo-3-nitroacetophenone 97%
ω-Bromo-3-nitroacetophenone
Fórmula: C₈H₆BrNO₃
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024512
Número CAS: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %