ω-Bromo-2-nitroacetophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H30275.03
H30275.06
H30275.03EA
41.7
EUR
H30275.03
H30275.06
ω-Bromo-2-nitroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-2-nitroacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 6851-99-6
Molecular Formula: C8H6BrNO3
Formula Weight: 244.05
Odour: Pungent
Melting Point: 53-56°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00010294
Fórmula:
C₈H₆BrNO₃ Ponto de Fusão: 53…56 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00010294 Número CAS: 6851-99-6 UN: 3261 ADR: 8,II |