Print…
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
539392-25G 539392-5G
SIAL539392-25GEA 125 EUR
SIAL539392-25G SIAL539392-5G
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone, Sigma-Aldrich®
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 92…94 °C
Número MDL : MFCD00052931
Número CAS: 20099-89-2
UN: 2923
ADR: 8,II