Print…
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
365360050 365360250
ACRO365360050EA 40.7 EUR
ACRO365360050 ACRO365360250
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone 97%
ω-Bromo-4-cyanoacetophenone
Fórmula: C₉H₆BrNO
Ponto de ebulição: 314 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Número MDL : MFCD00052931
Número CAS: 20099-89-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 96 °C
GC ≥96.0 %