Print…
Benzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
108146-100G 108146-500G 108146-5G
SIAL108146-100GEA 27.5 EUR
SIAL108146-100G SIAL108146-500G SIAL108146-5G
Benzenesulphonamide, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Número MDL : MFCD00007930
Número CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1