Print…
Benzenesulphonamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.21959.0100 8.21959.0500
8.21959.0100EA 32.3 EUR
8.21959.0100 8.21959.0500
Benzenesulphonamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Benzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Número MDL : MFCD00007930
Número CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Encomendar
Solubility 4.3 g/l (16 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 157.18 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Flash Point 250 °C