Benzenesulphonamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A10891.0B
A10891.30
A10891.0BEA
97.8
EUR
A10891.0B
A10891.30
Benzenesulphonamide ≥98%
Benzenesulphonamide
Purity: 98+%
CAS No.: 98-10-2
Molecular Formula: C6H7NO2S
Formula Weight: 157.19
Flash Point: 250°(482°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 1100566
MDL No.: MFCD00007930
Fórmula:
C₆H₇NO₂S Ponto de Fusão: 151…154 °C Ponto de Inflamação: 250 °C (482 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007930 Número CAS: 98-10-2 EINECS: 202-637-1 |