Print…
Benzenesulphonamide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 21.2 EUR
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzenesulphonamide 98+%
Benzenesulphonamide
Fórmula: C₆H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 151…153 °C
Ponto de Inflamação: 250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007930
Número CAS: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Encomendar
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %