(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Methyl phenyl sulphone
A11727.09
A11727.18
A11727.09EA
56.2
EUR
A11727.09
A11727.18
(Methylsulphonyl)benzene ≥98%
(Methylsulphonyl)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 3112-85-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 1906914
Fórmula:
C₇H₈O₂S Ponto de Fusão: 85…88 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014741 Número CAS: 3112-85-4 EINECS: 221-476-8 |