Print…
(Methylsulphonyl)benzene 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
353040050 353040250
ACRO353040050EA 45.8 EUR
ACRO353040050 ACRO353040250
(Methylsulphonyl)benzene 99%
(Methylsulphonyl)benzene
Fórmula: C₇H₈O₂S
Ponto de Fusão: 85…88 °C
Número MDL : MFCD00014741
Número CAS: 3112-85-4
EINECS: 221-476-8
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 88 °C
GC ≥98.5 %