Print…
Benzeneselenenyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
183342-10G 183342-1G 183342-50G
SIAL183342-10GEA 327 EUR
SIAL183342-10G SIAL183342-1G SIAL183342-50G
Benzeneselenenyl chloride, Sigma-Aldrich®
Benzeneselenenyl chloride
Fórmula: (C₆H₅)SeCl
Ponto de ebulição: 237 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…62 °C
Número MDL : MFCD00000478
Número CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2928
ADR: 6.1,II