Benzeneselenenyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12751.06
A12751.14
A12751.06EA
90.2
EUR
A12751.06
A12751.14
Benzeneselenenyl chloride ≥98%
Benzeneselenenyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 5707-04-0
Molecular Formula: C6H5ClSe
Formula Weight: 191.52
Odour: Stench
Melting Point: 60-65°
Boiling Point: 120°/20mm
Beilstein Reference: 1237091
UN No.: 2928
MDL No.: MFCD00000478
Fórmula:
(C₆H₅)SeCl Ponto de ebulição: 120 °C (20 mmHg) Ponto de Fusão: 60…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000478 Número CAS: 5707-04-0 EINECS: 227-196-2 UN: 2928 ADR: 6.1,II |