Print…
Benzeneselenenyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Phenylselenium chloride, Phenylselenenyl chloride, Chloroselenobenzene, Phenylselenyl chloride
179510100 179510250 179510500 179510010
ACRO179510100EA 129 EUR
ACRO179510100 ACRO179510250 ACRO179510500 ACRO179510010
Benzeneselenenyl chloride 98%
Benzeneselenenyl chloride
Fórmula: (C₆H₅)SeCl
Peso Molecular: 191.52 g/mol
Ponto de ebulição: 120 °C (20 mmHg)
Ponto de Fusão: 61…65 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000478
Número CAS: 5707-04-0
EINECS: 227-196-2
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Orange to dark red Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥97.5 %
Crosslinking 25 % DVB