Print…
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
243965-25G 243965-5G
SIAL243965-25GEA 361 EUR
SIAL243965-25G SIAL243965-5G
Benzeneselenenyl bromide, Sigma-Aldrich®
Benzeneselenenyl bromide
Fórmula: (C₆H₅)SeBr
Ponto de ebulição: 229 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 57…60 °C
Densidade: 1,898 g/cm³ (65.5 °C)
Número MDL : MFCD00000047
Número CAS: 34837-55-3
EINECS: 252-238-1
UN: 2928
ADR: 6.1,II