Benzeneselenenyl bromide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Phenylselenyl bromide, Phenyl hypobromoselenoite, Bromoselenobenzene, Phenylselenenyl bromide
223060050
223060250
ACRO223060050EA
70.7
EUR
ACRO223060050
ACRO223060250
Benzeneselenenyl bromide 98%
Benzeneselenenyl bromide
Fórmula:
(C₆H₅)SeBr Peso Molecular: 235.97 g/mol Ponto de ebulição: 107…108 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: 60…62 °C |
Número MDL :
MFCD00000047 Número CAS: 34837-55-3 EINECS: 252-238-1 UN: 2928 ADR: 6.1 II |
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Dark brown to black Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...