Print…
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
335440010 335440050
ACRO335440010EA 104 EUR
ACRO335440010 ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Fórmula: C₇H₇NO₄
Ponto de Fusão: 90…94 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00100932
Número CAS: 704-14-3
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥97.5 %