Print…
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
310370050 310370250
ACRO310370050EA 47.3 EUR
ACRO310370050 ACRO310370250
2-Methoxy-4-nitrophenol 97%
2-Methoxy-4-nitrophenol
Fórmula: C₇H₇NO₄
Ponto de Fusão: 99…104 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012143
Número CAS: 3251-56-7
EINECS: 221-839-0
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 99 to 104 °C
GC ≥96.0 %