Print…
2,4-Dinitrofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1,3-Dinitro-4-hydroxybenzene, α-Dinitrophenol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D198501-5G D198501-100G D198501-1KG
SIALD198501-5GEA 49.1 EUR
SIALD198501-5G SIALD198501-100G SIALD198501-1KG
2,4-Dinitrofenol, Sigma-Aldrich®
2,4-Dinitrofenol
Fórmula: C₆H₄N₂O₅
Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 132…133 °C
Densidade: ∼1,675 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 51-28-5
EINECS: 200-087-7
UN: 1320
ADR: 4.1,I
Merck Index: 13,03309