Print…
2-Nitro-p-anisidina ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A11673.0E A11673.22 A11673.36
A11673.0EEA 477 EUR
A11673.0E A11673.22 A11673.36
2-Nitro-p-anisidina ≥99%
2-Nitro-p-anisidina
Purity: 99% CAS No.: 96-96-8 Molecular Formula: C7H8N2O3 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 126-128° Beilstein Reference: 880318 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007152
Fórmula: C₇H₈N₂O₃
Ponto de ebulição: ∼250 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 126…128 °C
Ponto de Inflamação: >200 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007152
Número CAS: 96-96-8
EINECS: 202-547-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II