4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B22211.06
B22211.14
B22211.06EA
145
EUR
B22211.06
B22211.14
4-Fluoro-2-methoxyphenol ≥97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 450-93-1
Molecular Formula: C7H7FO2
Formula Weight: 142.13
Flash Point: 102°(216°F)
Refractive Index: 1.5170
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 5425200
MDL No.: MFCD00070797
Fórmula:
C₇H₇FO₂ Ponto de ebulição: 195 °C Densidade: 1,25 Ponto de Inflamação: 102 °C (216 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00070797 Número CAS: 450-93-1 |