Print…
5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A13845.0B A13845.18 A13845.30
A13845.0BEA 416 EUR
A13845.0B A13845.18 A13845.30
5-Hydroxysophthalic acid ≥98%
5-Hydroxysophthalic acid
Purity: 98% CAS No.: 618-83-7 Molecular Formula: C8H6O5 Formula Weight: 182.13 Odour: Odourless Melting Point: ca 300° dec. Beilstein Reference: 2693561 MDL No.: MFCD00002515
Fórmula: C₈H₆O₅
Ponto de ebulição: 386 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002515
Número CAS: 618-83-7
EINECS: 210-565-7