Print…
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
Fornecedor: Cayman Chemical
Atenção
Sinônimos: DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
400050-250 400050-100
CAYM400050-250EA 54.3 EUR
CAYM400050-250 CAYM400050-100
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Fórmula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Peso Molecular: 396.36 g/mol
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007140
Número CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable