Print…
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB) ≥98.0%
Fornecedor: VWR Chemicals
Atenção
422592JEA 282 EUR
422592J 422593K
Ácido 2-nitrobenzóico (5,5'-Dithiobis, reagente de Ellmans, DTNB) ≥98.0%
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (Ellmans reagent, DTNB)
Fórmula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Ponto de Fusão: 240…244 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007140
Número CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Encomendar
Assay Min. 98.0 %
Appearance Yellow crystalline powder