5-Nitroisophthalic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11696.22
A11696.36
A11696.22EA
33.4
EUR
A11696.22
A11696.36
5-Nitroisophthalic acid ≥98%
5-Nitroisophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 618-88-2
Molecular Formula: C8H5NO6
Formula Weight: 211.13
Odour: Odourless
Melting Point: 260-264°
Beilstein Reference: 1976587
MDL No.: MFCD00007254
Fórmula:
C₈H₅NO₆ Ponto de Fusão: 260…264 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007254 Número CAS: 618-88-2 EINECS: 210-568-3 |