Print…
5-Aminoisophthalic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A15074.18 A15074.30
A15074.18EA 42.6 EUR
A15074.18 A15074.30
5-Aminoisophthalic acid 95%
5-Aminoisophthalic acid
Purity: 95% CAS No.: 99-31-0 Molecular Formula: C8H7NO4 Formula Weight: 181.15 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 2805628
Fórmula: C₈H₇NO₄
Ponto de ebulição: 515 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002522
Número CAS: 99-31-0
EINECS: 202-748-5