Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
B21565.18
B21565.09
B21565.30
B21565.18EA
117
EUR
B21565.18
B21565.09
B21565.30
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 13036-02-7
Molecular Formula: C10H10O5
Formula Weight: 210.19
Melting Point: 162-164°
Beilstein Reference: 2650120
Fórmula:
C₁₀H₁₀O₅ Ponto de Fusão: 162…164 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00134367 Número CAS: 13036-02-7 EINECS: 235-899-0 |