Print…
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Hydroxyisophthalic acid dimethyl ester, Dimethyl 5-hydroxyisophthalate
356440100 356440250
ACRO356440100EA 40.7 EUR
ACRO356440100 ACRO356440250
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate 99%
Dimethyl-5-hydroxyisophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₅
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Número MDL : MFCD00134367
Número CAS: 13036-02-7
EINECS: 235-899-0
Encomendar
Appearance White to light beige Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 165 °C
GC ≥98.5 %