Dimethyl-5-nitroisophthalate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dimethyl 5-nitroisophthalate, 5-Nitroisophthalic acid dimethyl ester
A10610.0B
A10610.30
A10610.0BEA
245
EUR
A10610.0B
A10610.30
Dimethyl-5-nitroisophthalate ≥98%
Dimethyl-5-nitroisophthalate
Purity: 98+%
CAS No.: 13290-96-5
Molecular Formula: C10H9NO6
Formula Weight: 239.19
Melting Point: 121-123°
Beilstein Reference: 2140916
Fórmula:
C₁₀H₉NO₆ Ponto de Fusão: 121…123 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008429 Número CAS: 13290-96-5 EINECS: 236-307-3 |