Print…
Dimethyl-5-aminoisophthalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Dimethyl 5-aminoisophthalate, 5-Aminoisophthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
D142158-100G D142158-25G
SIALD142158-100GEA 126 EUR
SIALD142158-100G SIALD142158-25G
Dimethyl-5-aminoisophthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl-5-aminoisophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₄
Número MDL : MFCD00008435
Número CAS: 99-27-4
EINECS: 202-743-8