Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Dimethyl 5-aminoisophthalate, 5-Aminoisophthalic acid dimethyl ester
B20761.14
B20761.22
B20761.14EA
36
EUR
B20761.14
B20761.22
Dimethyl-5-aminoisophthalate 98%
Dimethyl-5-aminoisophthalate
Purity: 98%
CAS No.: 99-27-4
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 178-182°
Beilstein Reference: 2116565
Fórmula:
C₁₀H₁₁NO₄ Ponto de Fusão: 178…182 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008435 Número CAS: 99-27-4 EINECS: 202-743-8 |