Print…
Dimethyl isophthalate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Isophthalic acid dimethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
194239-25G 194239-3KG 194239-500G
SIAL194239-25GEA 41.2 EUR
SIAL194239-25G SIAL194239-3KG SIAL194239-500G
Dimethyl isophthalate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl isophthalate
Fórmula: C₁₀H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 61…63 °C
Densidade: 1,186 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008433
Número CAS: 1459-93-4
EINECS: 215-951-9